2-Aminopyrimidin-5-ol 95%
Atención
ACRO434330050EA 557 EUR
ACRO434330050 ACRO434330010
2-Aminopyrimidin-5-ol 95%
2-Aminopyrimidin-5-ol
Formula: C₄H₅N₃O
MW: 111,1 g/mol
Pto. de fusión: 198,6…199 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062411
Núm. CAS: 143489-45-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -6° to -9° (20°C, 589 nm) (C=0.5%, Ethanol)