6-Iodo-1H-indazole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
ACRO432420050EA
534
EUR
ACRO432420050
ACRO432420010
6-Iodo-1H-indazole 97%
6-Iodo-1H-indazole
Formula:
C₇H₅IN₂ MW: 244,0300 g/mol Pto. de fusión: 208…211 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04114695 Núm. CAS: 261953-36-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 206 to 211 °C |
HPLC | ≥96.0 % |