4-Methylcyclohexene-1-ylboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO431430010EA 270 EUR
ACRO431430010
4-Methylcyclohexene-1-ylboronic acid 97%
4-Methylcyclohexene-1-ylboronic acid
Formula: C₇H₁₃BO₂
MW: 139,99 g/mol
Pto. de fusión: 155…159 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659857
Núm. CAS: 850567-92-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥94 %