1H-Indazole-6-boronic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO431020050EA 975 EUR
ACRO431020050 ACRO431020010
1H-Indazole-6-boronic acid 97%
1H-Indazole-6-boronic acid
Formula: C₇H₇BN₂O₂
Pto. de fusión: 180…184 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04972419
Núm. CAS: 885068-10-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %