Propileno óxido 99.5%, AcroSeal™, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(±)-Propileno óxido
, (±)-Óxido de propileno
, (±)-Metiloxirano
430861000.EA
32.9
EUR
430861000.
430868000.
Propileno óxido 99.5%, AcroSeal™, extra puro
Propileno óxido
Formula:
C₃H₆O MW: 58,08 g/mol Pto. Ebullición: 34 °C Pto. de fusión: –112 °C Densidad: 0,83 g/cm³ Pto. de inflamación: –37 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005126 Núm. CAS: 75-56-9 UN: 1280 ADR: 3,I |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.02 % |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Aldehyde (C3H6O) | ≤0.01 |