Cloroformiato de metilo 99%, AcroSeal™
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
430841000.EA 49.3 EUR
430841000.
Cloroformiato de metilo 99%, AcroSeal™
Cloroformiato de metilo
Formula: C₂H₃ClO₂
MW: 94,5 g/mol
Pto. Ebullición: 70…72 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –61 °C
Densidad: 1,223 g/cm³
Pto. de inflamación: 5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000639
Núm. CAS: 79-22-1
UN: 1238
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %