5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO430650050EA 208 EUR
ACRO430650050
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 97%
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Pto. de fusión: 116…118 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03095047
Núm. CAS: 163517-62-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 154 °C
HPLC ≥96.0 %