1H-Indazole-4-boronic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO430500010EA 208 EUR
ACRO430500010
1H-Indazole-4-boronic acid 97%
1H-Indazole-4-boronic acid
Formula: C₇H₇BN₂O₂
MW: 161,9500 g/mol
Pto. de fusión: 166…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878901
Núm. CAS: 1023595-17-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
HPLC ≥96.0 %