5-Cyano-3-pyridinylboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO430400010EA 270 EUR
ACRO430400010
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid 97%
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid
Formula: C6H5BN2O2
MW: 147,9300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07374882
Núm. CAS: 497147-93-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %