2-Methyl-3-pyridineboronic acid hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO430390010EA 253 EUR
ACRO430390010
2-Methyl-3-pyridineboronic acid hydrochloride 97%
2-Methyl-3-pyridineboronic acid hydrochloride
Formula: C₆H₉BClNO₂
MW: 173,4100 g/mol
Pto. de fusión: 181…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659489
Núm. CAS: 1072952-34-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.01 %