1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO430480010EA 269 EUR
ACRO430480010
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid 97%
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formula: C₈H₉BN₂O₂
MW: 175,9803 g/mol
Pto. de fusión: 259,8…261.2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09870053
Núm. CAS: 1150114-80-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %