3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO430460010EA 254 EUR
ACRO430460010
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid 97%
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,9300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09263608
Núm. CAS: 304858-67-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %