4-Nitro-1H-pyrazole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO430160050EA 59.9 EUR
ACRO430160050
4-Nitro-1H-pyrazole 97%
4-Nitro-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,0800 g/mol
Pto. de fusión: 161…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159626
Núm. CAS: 2075-46-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %
UV transmittance ≥99 % (c=0.01M water, 254 nm)