Ácido 2-bromo-5-tiazolcarboxílico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
ACRO429760010EA
83
EUR
ACRO429760010
ACRO429760050
Ácido 2-bromo-5-tiazolcarboxílico 97%
Ácido 2-bromo-5-tiazolcarboxílico
Formula:
C₄H₂BrNO₂S MW: 208,04 g/mol Pto. de fusión: 174,5…175.5 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115730 Núm. CAS: 54045-76-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 173 to 177 °C |
HPLC | ≥96.0 % |