1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO429720050EA 92.6 EUR
ACRO429720050
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride 97%
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Formula: C₄H₁₂ClN₅
MW: 165,625 g/mol
Pto. de fusión: 218…223 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012582
Núm. CAS: 1115-70-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 224 °C
HPLC ≥96.0 %