(Trimethylsilyl)diazomethane ∼2.0 M in hexanes, AcroSeal™, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
429211000.EA 515 EUR
429211000.
(Trimethylsilyl)diazomethane ∼2.0 M in hexanes, AcroSeal™, grado técnico
(Trimethylsilyl)diazomethane
Formula: C₄H₁₀N₂Si
MW: 114,22 g/mol
Pto. Ebullición: 96 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,675 g/cm³
Pto. de inflamación: –23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053946
UN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Solution
Strength 1.90 to 2.40 M
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm