4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO427550010EA 119 EUR
ACRO427550010
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde 98%
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₈O₂
MW: 136,1479 g/mol
Pto. de fusión: 118…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012360
Núm. CAS: 15174-69-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to tan to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 120 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure