2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
ACRO425710050EA
164
EUR
ACRO425710050
ACRO425710010
2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride 97%
2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride
Formula:
C₉H₁₂ClNO₂ MW: 201,65 g/mol Pto. de fusión: 190…193 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00193078 Núm. CAS: 3883-94-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to tan Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |
HPLC | ≥96.0 % |