(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO397030010EA 83.2 EUR
ACRO397030010 ACRO397030050
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 97%
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid
Formula: C₁₁H₁₆BNO₄
MW: 237,062 g/mol
Pto. de fusión: 199…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093054
Núm. CAS: 380430-49-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %