Tetrabutylphosphonium hydroxide 40% (w/w) in water
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
ACRO395031000EA 132 EUR
ACRO395031000
Tetrabutylphosphonium hydroxide 40% (w/w) in water
Tetrabutylphosphonium hydroxide
Formula: C₁₆H₃₇OP
MW: 276,45
Pto. de fusión: 15 °C
Densidad: 0,999 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068456
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with HCl 37.5 to 42.5 %