(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 97+%, >98.0% ee
Proveedor: Thermo Scientific
ACRO391080050EA 658 EUR
ACRO391080050 ACRO391080010
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 97+%, >98.0% ee
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide
Formula: C₄H₁₁NOS
MW: 121,20 g/mol
Pto. de fusión: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05861480
Núm. CAS: 343338-28-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %