Sodium mercury amalgam Na ∼5%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
ACRO388590100EA
201
EUR
ACRO388590100
ACRO388590500
Sodium mercury amalgam Na ∼5%
Sodium mercury amalgam
Formula:
Hg:Na Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00210362 Núm. CAS: 11110-52-4 UN: 3401 ADR: 4.3,I |
Resultados test especificaciones
Appearance | Silver to grey Irregular pieces |
Sodium (Na) | 5 % (approximately) |