Sodium mercury amalgam Na ∼20%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
ACRO388460500EA 660 EUR
ACRO388460500 ACRO388460100
Sodium mercury amalgam Na ∼20%
Sodium mercury amalgam
Formula: Hg:Na
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210362
Núm. CAS: 11110-52-4
UN: 3401
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Silver to grey Irregular pieces
Sodium (Na) 20 % (approximately)