Dimetridazole 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO210331000EA 69.2 EUR
ACRO210331000 ACRO210330010
Dimetridazole 98%
Dimetridazole
Formula: C₅H₇N₃O₂
MW: 141,13
Pto. de fusión: 139…140 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00047046
Núm. CAS: 551-92-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Cream to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
HPLC ≥97.5 %