Esta buscando: Fotómetros de llama
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (JENW500731)
Proveedor: Cole-Parmer
Descripción: PFP7 are low temperature flame photometers designed for the determination of sodium and potassium in industrial applications – calcium, barium and lit...
UOM: 1 * 1 UN
Blocked
Numero del catalogo: (JENW83055-05)
Proveedor: Cole-Parmer
Descripción: Automatic gas shutoff feature ensures operator safety.
UOM: 1 * 1 UN
New Product
Proveedor: PerkinElmer
Descripción: Supplies
Proveedor: Agilent
Descripción: Fotómetro de llama
Proveedor: Agilent
Descripción: Fotómetro de llama, OneNeb 2
Proveedor: VARIAN
Descripción: The Mark 7 atomisation system handles complex matrices and achieves precise results quickly.
Proveedor: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Descripción: Single channel flame photometer for analysis of five elements (sodium, potassium, lithium, calcium, barium) designed with front loading, unobstructed ...
Proveedor: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Descripción: Flame photometers designed for both sodium and potassium to be calibrated, measured and displayed simultaneously. The analytical performance is improv...
Numero del catalogo: (SHEW47542500)
Proveedor: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Descripción: Designed to measure up to four elements: Sodium (Na), potassium (K) and calcium (Ca) using air/propane flame.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: VARIAN
Descripción: The operating supplies set includes two 500 ml constant pressure bottle, a diluent bottle (1 L), a three-way SIPS tee piece assembly for SIPS-20, six ...
Numero del catalogo: (VARI110351790)
Proveedor: VARIAN
Descripción: Fotómetro de llama
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom