Delantal, Tychem® 6000 FR ThermoPro, modelo TP275T
Proveedor: DuPont
Tychem®
113-8709EA 606 EUR
113-8709 113-8707 113-8708 113-8705 113-8706 113-8710
Delantal, Tychem® 6000 FR ThermoPro, modelo TP275T
Ropa de trabajo
Este delantal brinda protección contra riesgos triples contra salpicaduras de líquidos químicos, fuego repentino y arco eléctrico en una sola capa. Combina la protección química de Tychem® y la protección térmica / de arco de Nomex® para ayudar a proporcionar a los trabajadores industriales y a los trabajadores de HazMat protección contra la penetración contra una amplia gama de productos químicos industriales tóxicos y proporcionar tiempo de escape de incendios repentinos.
  • Cosido con hilo Nomex®
  • Costuras cosidas y superpuestas con cinta de barrera para protección y resistencia.
  • Hebillas ajustables FR en la parte posterior de la cintura y el hombro
  • Mangas integrales con muñecas elásticas.
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior
  • Color naranja brillante para alta visibilidad.
Ideal para laboratorios o para usar encima de prendas existentes resistentes a las llamas (FR) cuando se requiere protección química adicional.
Peso: 280 g/m²
Tenga en cuenta: Este delantal proporciona protección parcial del cuerpo y debe usarse junto con ropa de resistencia a las llamas primaria que esté clasificada para el peligro de incendio / arco.
Certificaciones: Tipo PB [3], EN 1149-5, EN ISO 11612 (calor y llama), EN ISO 14116 (propagación limitada de la llama), IEC 61482-2 (arco eléctrico); Cat. III