Esta buscando: Gorras de protección
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: UVEX
Descripción: These caps in fluorescent yellow or fluorescent orange feature an innovative hard shell element for reliable impact protection.
Proveedor: UVEX
Descripción: These caps with airy mesh fabric feature an innovative hard shell element for reliable impact protection.
Numero del catalogo: (UVEX9794.800)
Proveedor: UVEX
Descripción: These premium caps in bright signal colours feature an innovative hard shell element for reliable impact protection.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: UVEX
Descripción: These caps feature an innovative hard shell element for reliable impact protection.
Numero del catalogo: (SCTS2011420)
Proveedor: SCOTT SAFETY
Descripción: Bumpmaster is a lightweight and wipe clean low profile PE bump cap.
UOM: 1 * 1 UN
Liquidación
Proveedor: SCOTT SAFETY
Descripción: This stylish bump cap is made from lightweight, microfibre fabric. Its unique shell design delivers optimum protection and is shaped over the ear to p...
Numero del catalogo: (111-2259)
Proveedor: SCOTT SAFETY
Descripción: First Base 3 Winter helps ensure workers stay warm and dry in cold and wet weather conditions, offering a practical indoor and outdoor bump protection...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: JSP LTD
Descripción: One of the lightest full shell bump caps available on the market.
Numero del catalogo: (111-1913)
Proveedor: UVEX
Descripción: This lightweight bump cap offers maximum wearer comfort and protection against bumps and grazes. The comfortable interior consists of four layers: Sho...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Descripción: Este tapón de polietileno es ideal para su uso en la industria alimentaria y en otros ámbitos en los que los materiales textiles de confección no está...
Proveedor: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Descripción: CenturION™, Cap 2000, azul marino, Algodón/Lycra®, Peso: 180 g
Proveedor: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Descripción: Esta gorra de algodón cepillado se coloca sobre un forro de ABS para proporcionar una protección ligera de la cabeza cuando no es esencial una alta re...
Proveedor: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Descripción: This cap features an inner ABS shell and a breathable polyester cover with PTFE coating. Suitable applications include automotive, airline, transport,...
Promoción
Proveedor: Portwest
Descripción: Bump caps have a inner ABS shell and soft pad for shock absorption.
Proveedor: Portwest
Descripción: Sport look bump cap, with large mesh panel on the top, allowing maximum airflow, reflective stripes for enhanced safety and style.
Proveedor: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Descripción: Esta gorra de poliéster se coloca sobre un forro de ABS para proporcionar una protección ligera de la cabeza cuando no es esencial una alta resistenci...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom