Lector de código de barras, VisionMate™ de alta velocidad
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
MATR312800EA 8815 EUR
MATR312800
Lector de código de barras, VisionMate™ de alta velocidad
El lector de códigos de barras de alta velocidad VisionMate™ descodifica instantáneamente códigos de barras 2D de tubos y comparte los datos sin problemas con su LIMS o base de datos.
  • Lee instantáneamente tubos con códigos de barras 2D en formatos 24, 48, 96 y 384 sin ajustes de software o configuración
  • Se puede utilizar en una mesa de trabajo o en plataformas robóticas a temperatura ambiente de hasta -40 °C
  • Evita la acumulación de escarcha en la superficie de lectura a temperaturas más bajas
  • El software reconoce automáticamente los formatos de tubo y se ajusta a los parámetros de lectura óptimos
  • La interfaz gráfica de usuario proporciona múltiples opciones para la visualización y salida de datos 2D en diversos formatos de archivo
  • Método de transferencia de datos: CSV, PDF, EXCEL, ODBC, TCP/IP
Lee rápidamente gradillas de tubos en formatos 24, 48, 96 y 384 sin necesidad de programación por parte del usuario. Ahora, con un lector de código de barras lineal estándar que se conecta magnéticamente a la carcasa del lector, la unidad puede rastrear simultáneamente gradillas de tubos al leer un código de barras lineal colocado o grabado en el costado de la gradilla. El lector de alta velocidad VisionMate se puede integrar en su plataforma robótica.
El lector de alta velocidad VisionMate, un complemento perfecto para las ofertas de tubos con código de barras 2D Thermo Scientific™ Matrix™ y Nunc™, proporciona una valiosa flexibilidad de proceso y compatibilidad en los flujos de trabajo de almacenamiento en entornos de almacenamiento genómico, biológico o de descubrimiento de fármacos.
Velocidad: Menos de 1 segundo/rack
Capacidad de decodificación: 1 gradilla, 1 tubo o código 2D (en modo monotubo)
Peso: 3,7 kg
A×P×A: 130×180×185 mm
Información de suministro: Se suministra con CD de instalación, manual impreso, tres cables de alimentación adecuados para uso en EE. UU., Reino Unido y Europa, y un accesorio de lector magnético USB 2 AB-1860v4 1D.