3,5-Dimethoxybenzyl bromide 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
ACRO427340050EA 132 EUR
ACRO427340050
3,5-Dimethoxybenzyl bromide 95%
3,5-Dimethoxybenzyl bromide
Formula: C₉H₁₁BrO₂
MW: 231,0864 g/mol
Pto. de fusión: 69…70 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01321368
Núm. CAS: 877-88-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
HPLC ≥94 %