(R)-(+)-N,α-Dimethylbenzylamine 99+%
Peligro
ACRO395850010EA 84.7 EUR
ACRO395850010 ACRO395850050
(R)-(+)-N,α-Dimethylbenzylamine 99+%
(R)-(+)-N,α-Dimethylbenzylamine
Formula: C₉H₁₃N
MW: 135,2062 g/mol
Pto. Ebullición: 74…76 °C (11 mmHg)
Pto. de inflamación: 61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044966
Núm. CAS: 5933-40-4
UN: 2619
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +63° to +67° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol)