Histamine (free base) 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
ACRO411710050EA
312
EUR
ACRO411710050
ACRO411710010
ACRO411710250
Histamine (free base) 97%
Histamine (free base)
Formula:
C₅H₉N₃ MW: 111,15 g/mol Pto. Ebullición: 167 °C (,8 mmHg) Pto. de fusión: 83…84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005210 Núm. CAS: 51-45-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 81 to 85 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |