4-Thioanisolemagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal™
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
399071000.EA 265 EUR
399071000.
4-Thioanisolemagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal™
4-Thioanisolemagnesium bromide
Formula: C₇H₇BrMgS
Pto. de inflamación: <–17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 18620-04-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.4 to 0.6 M