4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
ACRO397040010EA
51.9
EUR
ACRO397040010
ACRO397040050
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Formula:
C₇H₈ClF₃N₂O MW: 228,60 g/mol Pto. de fusión: 230 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053033 Núm. CAS: 133115-72-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |