Piridina-3-acetonitrilo 98%
Atención
ACRO131970010EA 34.1 EUR
ACRO131970010 ACRO131970250 ACRO131970050
Piridina-3-acetonitrilo 98%
Piridina-3-acetonitrilo
Formula: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Pto. Ebullición: 105…108 °C (1,5 mmHg)
Densidad: 1,1 g/cm³
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006406
Núm. CAS: 6443-85-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 290 nm A: ≤0.5
Titration with NaOH ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm