pH Indicador solución universal in isopropanol (IPA), puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Indicador mixto pH
ACRO422435000EA 117 EUR
ACRO422435000
pH Indicador solución universal in isopropanol (IPA), puro
pH Indicador solución
Pto. de inflamación: 19 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Solution
Visual transition interval pH 4.0 (red)
Visual transition interval pH 4.5 (orange-red)
Visual transition interval pH 5.0 (orange)
Visual transition interval pH 5.5 (orange-yellow)
Visual transition interval pH 6.0 (yellow)
Visual transition interval pH 6.5 (yellow-green)
Visual transition interval pH 7.0 (green)
Visual transition interval pH 7.5 (green, slightly blue)
Visual transition interval pH 8.0 (green-blue)
Visual transition interval pH 8.5 (blue-green)
Visual transition interval pH 9.0 (blue)