¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (4)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Esta buscando:
Conectores de columna
24  results were found
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/62/20236862.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Advanced Chromatography Technologies
Descripción:   PEEK HPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are designed for use at both the column inlet and outlet ends. They are suitable f...
Numero del catalogo: (ACE-MC3210)
Proveedor:  Advanced Chromatography Technologies
Descripción:   PEEK 1/32" microbore HPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are recommended for 1/32" microbore HPLC column connections. They ...
UOM:  1 * 10 UN
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Para conexión precisa de columnas capilares de GC, de 0,2 a 0,53 mm de diámetro interno y entre 0,3 a 0,75 mm de diámetro externo
Proveedor:  Advanced Chromatography Technologies
Descripción:   Stainless steel/PEEK UHPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are designed to connect UHPLC columns to UHPLC systems and make o...
Numero del catalogo: (C0002)
Proveedor:  Advanced Chromatography Technologies
Descripción:   These ACE® column couplers made from stainless steel/PEEK are suitable for connecting preparative columns to stand-alone guard cartridge holders or fo...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  Advanced Chromatography Technologies
Descripción:   ACE® PEEK one-piece column couplers are ideal for connecting analytical or semi-preparative columns to stand-alone guard cartridge holders. They can a...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (C0003)
Proveedor:  Advanced Chromatography Technologies
Descripción:   ACE® capillary/nano column couplers are suitable for connecting capillary and nano LC columns to stand-alone capillary/nano guard cartridges or for ma...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  (SGE a Trajan company)
Descripción:   Ferrules for 0,1− 0,25 mm ID columns have 0,4 mm holes. Ferrules for 0,32 mm ID columns have 0,5 mm holes. Ferrules for 0,53 mm ID columns have 0...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 24
  1  2  3  Siguiente