Turbidímetros de sobremesa, TL23
Proveedor: Hach
705-0983EA 5090 EUR
705-0983 705-1126 705-0982 705-0984 705-1127 705-1176
Turbidímetros de sobremesa, TL23
Turbidímetros
Con fuentes de luz LED o de tungsteno y sistema óptico probado. Ningún otro instrumento ofrece mediciones más precisas, estables y fiables.
  • Diseño intuitivo y mejorado con verificación y calibración guiada
  • Puerto USB para exportar datos e identificar las muestras
  • Tecnología de relación que ayuda a corregir las interferencias de partículas grandes y de color
Diseñados para un uso sencillo en aplicaciones exigentes de los sectores farmacéutico, cosmético, petroquímico, de alimentos y de productos químicos.
Certificaciones: US EPA 180.1 o ISO 7027
Información de suministro: Incluye aceite de silicona, tela de lubricación, conjunto de filtro conforme a EPA estadounidense, cubetas para muestras (30 ml) con tapas, juego de estandarización de turbidez secundario Gelex, juego de calibración StablCal®, fuente de alimentación, cable de alimentación y cubierta para el polvo.