VWR®, Selladora de bolsas con cortador
Proveedor: VWR
VWR®
129-1160EA 333 EUR
129-1160 129-1159
VWR®, Selladora de bolsas con cortador
Selladores calientes Selladores de bolsas
Selle de forma rápida y eficiente bolsas de PP o PE, hojas o tubos planos de 0,01 a 0,8 mm de grosor.
  • La cuchilla deslizante elimina el exceso de material a 19 mm de la junta
  • La perilla de temporización garantiza un sellado seguro: simplemente gire para ajustar el tiempo (de 1 a 8 segundos), presione el mango hacia abajo y retire cuando la luz indique el ciclo completo
  • El elemento calefactor (310 mm de largo) sólo está caliente al sellar
  • Incluye un kit con piezas de repuesto: 2 cuchillas adicionales, 2 elementos de calentamiento adicionales y 2 paños de PTFE adicionales
An×P× Al (cerrado): 86×446×166 mm
Información de suministro: Incluye un cable de alimentación de 153 cm El kit de piezas de recambio se debe pedir por separado.