Ácido fórmico ≥90%, AnalaR NORMAPUR® para análisis de viscosidad según DIN EN ISO 307
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
85494.320EA 109 EUR
85494.320
Ácido fórmico ≥90%, AnalaR NORMAPUR® para análisis de viscosidad según DIN EN ISO 307
Ácido fórmico
Formula: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Densidad: 1,208 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003297
Núm. CAS: 64-18-6
UN: 1779
ADR: 8 (3),II
Índice Merck: 13,04265
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (at filling) 90.00 - 90.15 %
Density (20/4) (at filling) 1.2044 - 1.2047
Ácido acético
Conforme a ISO 307 Pasa test