VWR® SMG Advanced, Balanzas semi-micro: pantalla gráfica
Proveedor: VWR
VWR®
611-3561EA 2190 EUR
611-3561 611-3551 611-3564 611-3554 611-4952 611-4953 611-4954 611-3557 611-3558 611-4955
VWR® SMG Advanced, Balanzas semi-micro: pantalla gráfica
Balanzas
Semi-micro balances with resolution of 0,01 mg, they are equipped with a new highly integrated electromagnetic cell. All models feature automatic internal calibration and are characterised by a high level of precision and repeatability. These VWR® semi-micro balances provide an excellent price/performance ratio, thanks to continuous intensive research and study of how weighing works. All models have a stainless steel top pan.
  • Sensor de pesaje integrado para aumentar la estabilidad y disminuir tiempo de respuesta.
  • Nivel de filtro y unidades de pesaje seleccionables
  • Funciones: Pesaje de comprobación (con función alarma), Totalización, Conteo de piezas y Determinación de densidad.
  • Calibración interna e interfaz RS232 de serie
  • Gran Pantalla gráfica disponible, incluye protocolos GLP, hora/fecha, formulación con base de datos y varios idiomas de funcionamiento
For models with internal calibration (denoted by 'i' at end of the model's name) the user can choose three ways to calibrate:
Balance will calibrate using the internal weight by pressing CAL button
Balance will automatically recalibrate when ambient temperature changes and/or after a certain time has passed (Incal+)
The user can choose to calibrate the balance with an external weight
Certificaciones: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Información de suministro: Supplied with mains adapter and universal plug suitable for use in EU and UK and plastic in use protective cover. Optional accessories include density determination kit and serial printer.
Precaución: Los modelos con sufijo son de doble rango, y denotan calibración interna.