- Pagina principal
- Evaporadores
- Rotavapores
- Rotavapores, RC 900 and RC 600
Rotavapores, RC 900 and RC 600
Proveedor: KNF
181-0471EA
4110
EUR
181-0471
181-0472
181-0468
Rotavapores, RC 900 and RC 600
Evaporadores
Rotavapores
Estos rotavapores están diseñados para proporcionar un rendimiento cotidiano fiable en diferentes ambientes de laboratorio.
- Fácil y rápido intercambio de matraces, se puede realizar con una sola mano
- Elevación automática del matraz de evaporación en caso de fallo de corriente.
- Función Memoria - simplemente pulse el botón de memoria y se registrará la profundidad de inmersión del matraz y la velocidad de rotación para conseguir una fácil y fiable reproducibilidad del proceso.
- El condensador es directamente extraíble sólo aflojando la pinza de sujeción; el condensador es extremadamente fácil de limpiar.
- Baño sin cable con diodo para indicar el nivel de calientamiento, con forma de pico para un vaciado seguro, sin riesgo de derrames.
El modelo robusto y fácil de usuar RC 600 ha sido específicamente diseñados para cumplir con las demandas en ámbitos de Universidades y Escuelas. El RC 900
es un sistema de alto rendimiendo que proporciona un destacado apoyo para el trabajo diario de laboratorio. Es especialmente apropiado para destilaciones precisas.
es un sistema de alto rendimiendo que proporciona un destacado apoyo para el trabajo diario de laboratorio. Es especialmente apropiado para destilaciones precisas.
Características adicionales del RC 900:
- Todas las funciones se manejan desde un mando de control remoto provisto de pantalla táctil y botón giratorio
- Un control remoto wireless permite el manejo seguro del RC 900 incluso desde fuera de las cabinas de extracción
- Angulo del matraz práctico y totalmente ajustable
- Guía de tubo dentro de la torreta – ordenado y seguro, de manera que los tubos no obstruyen
- Funcionamiento silencioso y agradable ambiente de trabajo
- Todas las funciones se manejan desde un mando de control remoto provisto de pantalla táctil y botón giratorio
- Un control remoto wireless permite el manejo seguro del RC 900 incluso desde fuera de las cabinas de extracción
- Angulo del matraz práctico y totalmente ajustable
- Guía de tubo dentro de la torreta – ordenado y seguro, de manera que los tubos no obstruyen
- Funcionamiento silencioso y agradable ambiente de trabajo
Características adicionales del RC 600:
- Todas las funciones están centralizadas y se manejan desde un cuadro de control con teclado de membrana y un botón giratorio
- Guía de tubo fija
- Todas las funciones están centralizadas y se manejan desde un cuadro de control con teclado de membrana y un botón giratorio
- Guía de tubo fija
Delivery state:
1000 ml Receiving flask (coated)
1000 ml Evaporation flask NS 29/32
Cooling condenser (coated)
1000 ml Receiving flask (coated)
1000 ml Evaporation flask NS 29/32
Cooling condenser (coated)
Coolant supply parameters (condenser):
- Permissible pressure (bar): 3
- Permissible temperature (°C): −15 to +20
- Coolant-coated surface (cm²): 1230
Parameters of the evaporation flask:
- Size of evaporation flask (ml): 50 to 3000
- Rotational speed of evaporation flask (1/min): 25 to 250
- Length of stroke (mm): 150
- Lifting speed (mm/s): 38
- Permissible pressure (bar): 3
- Permissible temperature (°C): −15 to +20
- Coolant-coated surface (cm²): 1230
Parameters of the evaporation flask:
- Size of evaporation flask (ml): 50 to 3000
- Rotational speed of evaporation flask (1/min): 25 to 250
- Length of stroke (mm): 150
- Lifting speed (mm/s): 38
Información de suministro: Ambos modelos se suministran con un juego de vidrio (tubo de vapor, condensador, matraza colector (500ml), soporte sujeción para el matraz colector, matraz de evaporación (1000 ml), baño calefactor, juego de accesorios para tubos: (1x oliva ID 10, (vacío)), 2x olivas ID8 (refrigerante), 2x pinzas para tubos ID8), cable de red, manual de instrucciones, tabla de solventes y CD con manual de intrucciones en formato digital.
El RC 900 incluye también el mando para control remoto
(pilas y transformador de red incluídos)
El RC 900 incluye también el mando para control remoto
(pilas y transformador de red incluídos)
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Consulta de precio
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart