VWR®, Preparación de diapositivas para zoología: Vertebrados y mamíferos
Proveedor: VWR Collection
720-2928EA 93.1 EUR
720-2928
VWR®, Preparación de diapositivas para zoología: Vertebrados y mamíferos
Portaobjetos Diapositivas preparadas
Preparación de diapositivas para zoología, es decir, vertebrados y mamíferos, incluyendo.
  • Piel de rana (c.s.), intestino delgado (c.s.), frotis de sangre, testículos (c.), hígado (c.) y corazón (c.)
  • Hígado de conejo (s.), testículos (s.), columna vertebral (c.s.), terminaciones nerviosas motoras (w.b.) y ovario (s.)
  • Tejido óseo compacto
  • Paredes del estómago (s.)
  • Intestino delgado (c.s.), intestino grueso (c.s.), páncreas, bazo (s.), vesícula biliar (s.), pulmón (s.), arteria y vena (c.s.), riñón (l.s.) y globo ocular (l.s.) de los mamíferos
  • Frotis de esperma humano, piel (s.) a través de la glándula sudorípara y cromosoma en sangre, hombre y mujer
(c.a.) cuerpo entero; (s.) sección; (s.l.) sección longitudinal; (s.c.) sección transversal.