Esta buscando: Tampones de ajuste de fuerza iónica
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (89466-500ML)
Proveedor: Merck
Descripción: TISAB, in general, is mixed with samples, as it helps in maintaining the ionic strength and pH constant. It is mainly used to decomplex metal-F comple...
UOM: 1 * 500 mL
Numero del catalogo: (1.15368.0500)
Proveedor: Merck
Descripción: TISAB solution for fluoride determination
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Numero del catalogo: (443123-475ML)
Proveedor: Merck
Descripción: It may be used as TISAB buffer in determination of fluoride in coal, coal fly ash, phosphate rock, limestone, mineral clay, fossilised materials, oyst...
UOM: 1 * 475 mL
Numero del catalogo: (1.16770.0500)
Proveedor: Merck
Descripción: TISAB III solución (Tampón ajuste de fuerza iónica total) para la determinación de fluoruros
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Numero del catalogo: (89467-500ML)
Proveedor: Merck
Descripción: TISAB III solución (Tampón ajuste de fuerza iónica total) para la determinación de fluoruros
UOM: 1 * 500 mL
Numero del catalogo: (89465-500ML)
Proveedor: Merck
Descripción: TISAB, in general, is mixed with samples, as it helps in maintaining the ionic strength and pH constant. It is mainly used to decomplex metal-F comple...
UOM: 1 * 500 mL
Proveedor: Merck
Descripción: Total ionic strength adjustment buffers (TISAB), is generally used for the microdetermination of fluorides.
Numero del catalogo: (58221-500ML-F)
Proveedor: Merck
Descripción: Solution used to establish a constant ionic strength in a sample solution containing e.g. calcium for det. with ISE.
UOM: 1 * 500 mL
Numero del catalogo: (160847G)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Solución tampón para el ajuste de la fuerza iónica total de uso con electrodos ión-selectivos.
UOM: 1 * 5 L
MSDS Certificados
Proveedor: PROLABO CMP
Descripción: TISAB III solution for fluoride determinations
Numero del catalogo: (METT51350106)
Proveedor: Mettler - Toledo
Descripción: TISAB III solution for fluoride determinations
UOM: 1 * 250 mL
Numero del catalogo: (32028-1L)
Proveedor: Honeywell Chemicals
Descripción: TISAB according to DEV D4.
UOM: 1 * 1 L
Proveedor: WTW
Descripción: Ion strength adjustment solutions have multiple tasks: TISAB for fluoride measurements does not only adjust the pH value, by also decomplexes the fluo...
Numero del catalogo: (REGETISAF5)
Proveedor: REAGECON
Descripción: TISAB III solución (Tampón ajuste de fuerza iónica total), solución concentrada para la determinación de fluoruros
UOM: 1 * 500 mL
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom