Esta buscando: Tampones de extracción
70  results were found
SearchResultCount:"70"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Avantor
Descripción: J.T. Baker® Cell Lysis Solution. Optimized multi-component, ready-to-use solution for extraction and recovery of AAV particles from HEK293 or SF9 cell...
Numero del catalogo: (M334-100ML)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Tampón sin detergente para el aislamiento de proteínas de células de cultivo tisular. La lisis celular y el posterior aislamiento de la fracción citop...
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Proveedor: Enzo Life Sciences
Descripción: Concentrated lysis buffer for preparation of cell and tissue extracts.
Numero del catalogo: (AGLS400900)
Proveedor: AGILENT
Descripción: Progress from mammalian cells to qPCR or QRT-PCR experiments without nucleic acid purification.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: G-Biosciences
Descripción: Gram-negative lysis buffer is an extraction buffer for soluble proteins from Gram-negative bacteria. It is a proprietary improvement on the lysozyme b...
Proveedor: G-Biosciences
Descripción: These DNase- and RNase-free buffers and reagents are designed for high quality research.
Numero del catalogo: (ALEXBML-KI346-0020)
Proveedor: Enzo Life Sciences
Descripción: Cell lysis buffer for Fluor de Lys HDAC assays
UOM: 1 * 20 mL
Numero del catalogo: (TCIAB2904-100ML)
Proveedor: TCI EUROPE
Descripción: Guanidine Hydrochloride Buffer Solution, 6 mol/L, Valor de pH: 8,7, TCI
UOM: 1 * 100 mL
Numero del catalogo: (TNB-4300-L100)
Proveedor: Tonbo Biosciences
Descripción: RBC Lysis Buffer (10X) is a concentrated ammonium chloride-based lysing reagent.
UOM: 1 * 100 mL
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
Descripción: The E.Z.N.A.® RNALock Stabilizer Reagent is an innovative reagent which rapidly lyses cells and tissues to inactivate RNases at room temperature. Simp...
Numero del catalogo: (ALEXADI-80-1496)
Proveedor: Enzo Life Sciences
Descripción: The RIPA liquid cell lysis buffer composes of 50 mM TRIS-hydrogen chloride, pH 7,4, containing 150 mM sodium chloride, 1 mM EDTA, 1 mM EGTA, 1,2% Trit...
UOM: 1 * 100 mL
Numero del catalogo: (ALEXADI-80-1339)
Proveedor: Enzo Life Sciences
Descripción: Cell lysis buffer 4, Enzo Life Sciences
UOM: 1 * 100 mL
Numero del catalogo: (ALEXBML-KI117-0030)
Proveedor: Enzo Life Sciences
Descripción: Caspase Cell Lysis Buffer, Enzo Life Sciences
UOM: 1 * 30 mL
Numero del catalogo: (ALEXADI-80-1284)
Proveedor: Enzo Life Sciences
Descripción: RIPA cell lysis buffer 2, Enzo Life Sciences
UOM: 1 * 100 mL
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
Descripción: Tampón TL, Omega Bio-Tek
Numero del catalogo: (786-180)
Proveedor: G-Biosciences
Descripción: Mammalian Cell PE LB™ has been developed for extraction of total biologically active, soluble proteins from mammalian cultured cells. The Mammalian Ce...
UOM: 1 * 500 mL
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 70
no targeter for Bottom