Esta buscando: Tampones biológicos
146  results were found
SearchResultCount:"146"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (76847-100ML-F)
Proveedor: Merck
Descripción: Phosphate buffer, BioUltra, >0,044 M Na₂HPO₄, >0,022 M NaH₂PO₄, Valor de pH: 7,2
UOM: 1 * 100 mL
Proveedor: Avantor
Descripción: Concentrado de medios de disolución, fosfato sódico, 230,8 ml DILUT-IT™, J.T.Baker® DILUT-IT®, Valor de pH: 6,8
Numero del catalogo: (K656-500ML)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: A.C.E.™ Sequencing Buffers are optimised buffers for DNA capillary electrophoresis sequencing that provide excellent results like long read lengths, h...
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Proveedor: Avantor
Descripción: DILUT-IT is a ready-to-use dissolution media concentrate, which is pre-measured and only need to be diluted with purified water.
Numero del catalogo: (2851-100ML)
Proveedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Descripción: These buffers are used to elute adult hemoglobin by the procedure of Oski and Naiman, a modification of the Kleihauer Betke procedure for the demonstr...
UOM: 1 * 100 mL
Numero del catalogo: (93302-100ML)
Proveedor: Merck
Descripción: Tris-EDTA buffer solution has been used for the dilution of DNA samples.[1] It has been used for the elution of purified vector.
UOM: 1 * 100 mL
Numero del catalogo: (3861-20ML)
Proveedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Descripción: Citrate buffer solution, 0.38 mol/L, pH 5.4 when diluted according to procedure 386A.
UOM: 1 * 20 mL
Proveedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Descripción: For use in the Naphthol AS-D Chloroacetate Esterase Kit No. 91-C.
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Solución tampón de acetato sódico, VWR®, 3M, Valor de pH: 5,2
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Sodium acetate buffer C, VWR®
Numero del catalogo: (E691-500ML)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Tampón TRIS en solución pH 7,5 (1 mol/l), ultra pure grade, VWR®
UOM: 1 * 500 mL
MSDS Certificados
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Tampón HEPES pH 7,3 (1 mol/l), VWR®
Numero del catalogo: (ALEXBML-KI136-0001)
Proveedor: Enzo Life Sciences
Descripción: EGTA Buffer, 2X
UOM: 1 * 1 mL
Numero del catalogo: (MMMPBPPFV9BFD)
Proveedor: 3M Food Safety
Descripción: The 3M™ Mini Flip-Top Vial with 9 ml Butterfield's Buffer is a leak-resistant plastic cylinder with a flip-open lid that seals securely for safe shipp...
UOM: 1 * 100 UN
Proveedor: Rockland Immunochemicals
Descripción: Tris is widely used as a component of buffer solutions, such as in TAE and TBE buffer, especially for solutions of nucleic acids.
Numero del catalogo: (ROCKMB-058)
Proveedor: Rockland Immunochemicals
Descripción: This product is ready-to-use as a working 1X solution and requires no further dilution. This buffer consists of 10 mM Tris HCl, 100 mM NaCl, and 1,0 m...
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 146
no targeter for Bottom