Esta buscando: Tampones de ensayo
30  results were found
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (3471.9020PC)
Proveedor: Avantor
Descripción: Sheath fluid 3000/3500, J.T.Baker®
UOM: 1 * 20 L
MSDS Certificados
Numero del catalogo: (3832.9020)
Proveedor: Avantor
Descripción: Sheath fluid, 3200/4000, J.T.Baker®
UOM: 1 * 20 L
Proveedor: Biotium
Descripción: A buffer set that blocks non-specific antibody binding as well as direct interaction of fluorescent dyes on antibodies with cells or tissue sections.
Proveedor: Cayman Chemical
Descripción: Potassium phosphate buffer solution (0,5 mol/l), Valor de pH: 6,0
Proveedor: Cayman Chemical
Descripción: Sodium phosphate stock solution (0,5 mol/L), Valor de pH: 9,0
Numero del catalogo: (ALEXBML-KI111-0020)
Proveedor: Enzo Life Sciences
Descripción: 50 mM HEPES, pH 7,4, 100 mM NaCl, 0,1% CHAPS, 10 mM DTT, 1 mM EDTA, 10% glycerol.
UOM: 1 * 20 mL
Numero del catalogo: (ALEXBML-KI340-0020)
Proveedor: Enzo Life Sciences
Descripción: Assay buffer from the 20S Proteasome Assay Kit for Drug Discovery.
UOM: 1 * 20 mL
Numero del catalogo: (ALEXBML-KI128-0020)
Proveedor: Enzo Life Sciences
Descripción: Calcineurin Assay Buffer (2x)
UOM: 1 * 20 mL
Numero del catalogo: (ALEXENZ-33803)
Proveedor: Enzo Life Sciences
Descripción: SignaSure® Wash Buffer is formulated for use with alkaline phosphatase-linked detection reagent assay systems.
UOM: 1 * 3 L
Numero del catalogo: (ALEXBML-KI422-0020)
Proveedor: Enzo Life Sciences
Descripción: 50 mM Tris/Cl, pH 8.0, 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 1 mM MgCl2, 1 mg/ml BSA.
UOM: 1 * 20 mL
Numero del catalogo: (ALEXBML-KI143-0020)
Proveedor: Enzo Life Sciences
Descripción: HDAC assay buffer
UOM: 1 * 20 mL
Numero del catalogo: (ALEXBML-KI432-0020)
Proveedor: Enzo Life Sciences
Descripción: 50mM NaOAc, pH 5.5, 2.5mM EDTA, 1mM DTT and 0.01% Triton X-100®
UOM: 1 * 20 mL
Numero del catalogo: (ALEXBML-KI175-0020)
Proveedor: Enzo Life Sciences
Descripción: MMP-1 assay buffer
UOM: 1 * 20 mL
Numero del catalogo: (ALEXBML-KI286-0020)
Proveedor: Enzo Life Sciences
Descripción: SIRT assay buffer
UOM: 1 * 20 mL
Numero del catalogo: (ALEXADI950010100)
Proveedor: Enzo Life Sciences
Descripción: Fixation/Permeabilization, (buffer)
UOM: 1 * 100 mL
Numero del catalogo: (ALEXBML-KI127-0020)
Proveedor: Enzo Life Sciences
Descripción: MMP-3 Fluorescent Assay Buffer
UOM: 1 * 20 mL
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom