¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Esta buscando:
Tampones de lisis
50  results were found
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"50"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (N653-100ML)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Tampón de lisis para células de mamíferos cultivadas que contengan SDS y desoxicolato para la solubilización de las proteínas del citoplasma, membrana...
UOM:  1 * 100 ml
Numero del catalogo: (M334-100ML)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Tampón sin detergente para el aislamiento de proteínas de células de cultivo tisular. La lisis celular y el posterior aislamiento de la fracción citop...
UOM:  1 * 100 ml
Numero del catalogo: (J619-500ML)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   NP-40 Lysis Buffer is manufactured from Nonidet P-40 Substitute.
UOM:  1 * 500 ml
Proveedor:  PanReac AppliChem
Descripción:   Cationic detergent cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) is used to liberate and complex with total cellular nucleic acids.
Proveedor:  Alfa Aesar
Descripción:   DENATURING LYSIS BUFFER 1 * 250 ml
Proveedor:  Alfa Aesar
Descripción:   RIPA BUFFER WITH TRITONR X-100 + 10% GL 1 * 250 ml
UOM:  1 * 250 ml
Proveedor:  Alfa Aesar
Descripción:   NP-40 LYSIS BUFFER 1 * 500 ml
Proveedor:  Alfa Aesar
Descripción:   RIPA BUFFER WITH EGTA 1 * 250 ml
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 50
  1  2  3  4  5  6  7  Siguiente