5-Bromo-1H-indol-7-amine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L17795.MEEA 182 EUR
L17795.ME L17795.MC L17795.03
5-Bromo-1H-indol-7-amine 97%
5-Bromo-1H-indol-7-amine
Formula: C₈H₇BrN₂
Pto. de fusión: 104…105 °C
Número MDL: MFCD02093961
Núm. CAS: 374537-99-2
EINECS: 000-000-0
ADR: 6.1,III