Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Atención
L17554.06EA 90.8 EUR
L17554.06 L17554.03 L17554.14
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀ClNO₂
MW: 223,66 g/mol
Pto. de fusión: 166…169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005610
Núm. CAS: 4792-67-0
EINECS: 225-345-6