Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride 90%, tech.
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L07472.06EA 83.2 EUR
L07472.06 L07472.03
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride 90%, tech.
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Formula: C₁₅H₂₀ClNO₃
MW: 297,78 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 158 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012792
Núm. CAS: 52763-21-0
EINECS: 258-162-5